Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kasein, rent
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
• Kasein innehåller en blandning av relaterade fosfoproteiner som finns i mjölk och ost från nötkreatur. Den innehåller alla de vanliga aminosyrorna och är rik på de essentiella.
Användningsområden
•Kasein är en källa till aminosyror, kolhydrater och två oorganiska grundämnen, nämligen kalcium och fosfor
• Denna förening kan användas in vivo som ett fast födaprov och in vitro matsmältningsexperiment med gnagare
• Det kan öka fotostabiliteten hos kvantprickar och minska ospecifik bindning i immunfluorescensexperiment
• Kasein, i biokemiska experiment, kan användas för att framställa P407-kaseinhydrogeler och för att studera de mekaniska effekterna av tillsatsen av kasein till P407
Litteraturreferenser
Tundisi, L.; Yang, R.; Borelli, L.; Alves, T.; Mehta, M.; Chaud, M.; Mazzola, P.; Kohane, D. Förbättring av de mekaniska och läkemedelsfrigörande egenskaperna hos poloxamer 407-hydrogeler med kasein. Pharm Res. 2021, 38 (3), –515 522.
Irshad, I.; Kanekanian, A.; Peters, A.; Masud, T. Antioxidantaktivitet hos bioaktiva peptider härledda från bovina kaseinhydrolysatfraktioner. J. Food Sci. Technol. 2015, 52 (1), 231-239.
Sharma, AK; Sawhney, IK Modellering av fuktsorptionsegenskaper i torkat surt kasein med hjälp av ett konnektionistiskt paradigm gentemot klassiska metoder. J. Food Sci. Technol. 2015, 52 (1), 151-160.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Casein |
| Namnnotering | tech. |
| Förpackning | Plasttrumma |
| Kvantitet | 5 kg |
| Kvalitet | Ren |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.