missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bochem™ Stativ i gjutjärn

Produktkod. 10374121
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
105 mm
145 mm
Vikt (metrisk):
1,2 kg
2 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10374121

Brand: Bochem™ 5251

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tillverkad av gjutjärn. Bochem™ Gjutjärnsstativ är lackerad.

  • Stativ i gjutjärn
  • M10 gänga
  • Lackerad

Specifikationer

Material Gjutjärn
Längd (metrisk) 145 mm
Inkluderar M10 gänga
Produkttyp Stativ i gjutjärn
Trådstorlek M10
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 2 kg
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.