Läs mer
Bochem™ Stativ i gjutjärn
Längd (metrisk):
105 mm
145 mm
Vikt (metrisk):
1,2 kg
2 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stativ i gjutjärn
- M10 gänga
- Lackerad
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Gjutjärn |
| Längd (metrisk) | 105 mm |
| Inkluderar | M10 gänga |
| Produkttyp | Stativ i gjutjärn |
| Trådstorlek | M10 |
| Kvantitet | 1 st |
| Vikt (metrisk) | 1,2 kg |