Läs mer
Catechol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072912 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10020040
Brand: Fisher Chemical C/3320/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Catechol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-80-9
Molekylformel C6H6O2
MDL-nummer 2188
Specifikationer
Smältpunkt 103°C
Färg Brown
pH 6
Kokpunkt 245°C
Förpackning Plastic powder jar
Kvantitet 100 g
Formel vikt 110.11g/mol
Fysisk form Solid