Läs mer
Brady™ Varningsetiketter
Produktkod. 11726835
Meddelande:
Defense d ’ouvrir la vanne
Defense de fermer la vanne
FARA ATT DENNA TAGG OCH LÅS SKA BORTTAGAS ENDAST AV PERSON SOM VISAS PÅ RYGGEN
FARA CETTE CONDAMNATION ET ETIQUETTE NE PEUVENT ETRO ENLEVEES QUE PAR: VOIR VERSO
FARA FÖRSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION
FARA NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L ’AUTORISATION
FARA NE PAS TOUCHER
FARA TRAVAUX EN COURS PAR
Fördömelse
Försvar d ’enclencher
HORS SERVICE
Ingen nyttjare
Ne pas couper l ’electricite
Ne pas fermer
Ne pas mettre en marche
Ne pas mettre en marche Cette etikett ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche Equipe d ’entretien Cette etiquette ne peut etre enlevee que par:
Ne pas mettre en marche, en cours d ’entretien
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette fördömelse
Ne pas ouvrir
Ne pas toucher
SERVICE ENTRETIEN
Skyldighet Gen.
Längd (metrisk):
50 mm
75 mm
110 mm
Bredd (metrisk):
50 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11726835
Brand: Brady™ 225256
Bara null kvar
Specifikationer
Kvantitet 10 Pk.
Typ Märka
Alternativt artikelnummer TAG-DEFENSE DENCLEN.-50X110MM
Färg Svart på gult
Material Polyester
Meddelande FARA FÖRSVAR D ’ENCLENCHER TANT QUE L ’ETIQUETTE EST APPLIKATION
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 4,33 tum
Höjd (metrisk) 110 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Längd (engelska) 2 tum
Tjocklek 0.249 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Bredd (engelska) 1,97 tum.
Bredd (metrisk) 50 mm
Diameter (metriskt) hål 7 mm
Etiketttyp Lockout Tagout Tags