Läs mer
CCS Viskositetsstandard, ASTM D 5293 och SAE-specifikation J323, Paragon Scientific™
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering
- Full spårbarhet till nationella standarder
- Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
- Tillverkad i Storbritannien
- 2 års hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Glas bärnstensflaska |
| Analyscertifikat | Yes |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.