Läs mer
Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium
Beskrivning
Gibco™ CD BHK-21 produktionsmedium är ett kemiskt definierat, proteinfritt cellodlingsmedium. Den är utformad för att stödja tillväxten av BHK-21-celler i serumfri suspensionskultur. Detta medium är lämpligt för storskalig tillverkning.
CD BHK-21 Produktionsmedium tillverkas enligt följande:
Med
- L-glutamin
- Torrt pulverformat
Utan
- Fenolrött
- Proteinhydrolysat
Gibco™ CD BHK-21 Production Medium är det första cellodlingsmediet som stödjer kompletta serumfria och proteinfria processer för BHK-21-celler. Torrpulverformatet är lätt att rekonstituera, eftersom det inte har några hydrolysat i formuleringen. Att anpassa celler från seruminnehållande media är en snabb och enkel procedur. BHK-21-celler kan uppnå höga celldensiteter och bibehålla hög cellviabilitet i detta medium.
Gibco™ CD BHK-21 Produktionsmedium är lämpligt för storskalig suspensionsodling. Eftersom det inte kräver tillskott med serum eller andra odefinierade komponenter, Gibco™ CD BHK-21 Production Medium eliminerar riskerna med serum, samtidigt som du kan uppnå konsekventa virustitrar och förenkla nedströmsreningen.
cGMP tillverkning
Gibco™ CD BHK-21 Production Medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning belägen på Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | BHK-21 |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Produktionsmedium |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| För användning med (applikation) | Produktion av viralt vaccin |
| Kvantitet | 1 x 10 l |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Typ av kultur | Suspensionscellodling |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.