Läs mer
Gibco™ CD FortiCHO™ Medium
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
CD FortiCHO™ medium är speciellt utformat för att erbjuda den högsta batch- och fed-batch-kulturprestanda och avkastning med rekombinant CHO celler i en kemiskt definierad miljö. Den proteinfria, komponentfria formuleringen av animaliskt ursprung ger konsistens och hjälper till att minska behovet av att screena för oavsiktliga ämnen. Med CD FortiCHO™ medium cellkulturer varar 2+ dagar längre än konkurrerande alternativ, vilket innebär minskad HCP (Host Cell Protein) koncentration för avlägsnande i nedströms rening.
CD FortiCHO™ medium är förstärkt för att stödja maximal rekombinant CHO celltillväxt och proteinuttryck i suspensionssatskultur, vilket ger 120 % större tillväxt och produktion än utvalda konkurrerande medier med enkelt glukostillskott. CD FortiCHO™ Medium kan ge upp till 75 % större tillväxt och produktion med matad sats jämfört med enbart glukos-matad satskultur för utvalda cellinjer och applikationer när det används med CD EfficientFeed™ C näringstillskott .
När ska man använda CD FortiCHO™ Medium
Cellinjen du använder är en transfekterad CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinje
Maximal satsvis odlingscelldensitet och proteintitrar behövs
Du har tid att anpassa celler till ett nytt medium i ett försök att maximera titrar
Cellhälsa vid skörd är en prioritet för nedströmsbearbetning
När man ska överväga en annan Gibco™ Medium
Överväg CD OptiCHO™ medium när:
Du använder en transfekterad CHO annan cellinje än CHO K1, GS CHO eller CHO-S™ cellinjer
Optimering av utfodringsstrategier kommer att vara en del av ditt basmediumvalstestning i ett försök att maximera produktiviteten
Din CHO cellinjen är petig, dvs svår att växa eller anpassa
Överväg CD CHO medium när:
Din GS CHO celler rekommenderas att odlas i CD CHO medium
Dina celler har framgångsrikt odlats i CD CHO medium i det förflutna och din process närmar sig en lagstadgad ansökan (DMF tillgänglig)
Överväg CD DG44 när:
Du använder parental DG44 eller DXB11 CHO celler (dhfr-)
Torra mediaformuleringar
För tidig tillgång till CD FortiCHO™ AGT™ medium, vänligen kontakta Gibco™ Tekniska tjänster .
Designa ditt eget media specifikt för dina behov
Oavsett om ’det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess, erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer som är specifika för dina behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du använda tillverkningskraften och år av teknisk erfarenhet från våra FoU- och bioproduktionsapplikationsspecialister för dig.
CD FortiCHO™ medium är förstärkt för att stödja maximal rekombinant CHO celltillväxt och proteinuttryck i suspensionssatskultur, vilket ger 120 % större tillväxt och produktion än utvalda konkurrerande medier med enkelt glukostillskott. CD FortiCHO™ Medium kan ge upp till 75 % större tillväxt och produktion med matad sats jämfört med enbart glukos-matad satskultur för utvalda cellinjer och applikationer när det används med CD EfficientFeed™ C näringstillskott .
När ska man använda CD FortiCHO™ Medium
När man ska överväga en annan Gibco™ Medium
Överväg CD OptiCHO™ medium när:
Överväg CD CHO medium när:
Överväg CD DG44 när:
Torra mediaformuleringar
För tidig tillgång till CD FortiCHO™ AGT™ medium, vänligen kontakta Gibco™ Tekniska tjänster .
Designa ditt eget media specifikt för dina behov
Oavsett om ’det är ett experiment på bänknivå eller en storskalig biotillverkningsprocess, erbjuder vi specialiserade format, förpackningar och kvalitetsnivåer som är specifika för dina behov. Med Gibco™ cGMP Media Custom Services kan du använda tillverkningskraften och år av teknisk erfarenhet från våra FoU- och bioproduktionsapplikationsspecialister för dig.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | CHO |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri, Serumfritt |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | CD OptiCHO AGT Medium |
| Med tillsatser | Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |