missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD151 Antibody (MM0160-6F40), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-12144PEATT594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD151 Monoclonal specifically detects CD151 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifikationer
| CD151 | |
| Monoclonal | |
| PE/ATTO 594 | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| CD151 | |
| Human recombinant CD151 | |
| 0.1 mL | |
| 977.0 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
| Flow Cytometry | |
| MM0160-6F40 | |
| Flow Cytometry | |
| CD151 antigen (Raph blood group), CD151 antigenplatelet surface glycoprotein gp27, CD151 molecule (Raph blood group), GP27, Membrane glycoprotein SFA-1, MER2, PETA3, PETA-3SFA-1, platelet-endothelial cell tetraspan antigen 3, Platelet-endothelial tetraspan antigen 3, RAPH, SFA1, tetraspanin-24, tspan-24, TSPAN24hemidesmosomal tetraspanin CD151 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering