Läs mer
CD206 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 2A6A10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1662.46 SEK - 4700.76 SEK
Specifikationer
Antigen CD206
Klona 2A6A10
Koncentration 1 mg/mL
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16827115
Visa dokument
Proteintech
60143-1-IG-20UL
20 μL
1662.46 SEK
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
16817115
Visa dokument
Proteintech
60143-1-IG-150UL
150 μL
4700.76 SEK
150µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This antibody recognizes the intracellular carboxy-terminal part of CD206 and MRC1L1.
CD206 (macrophage mannose receptor, MMR), also known as mannose receptor C1 (MRC1), is a type I transmembrane glycoprotein serving as pattern recognition receptor for carbohydrate groups on the surface of bacteria, fungi and other pathogens. Expressed mainly on tissue macrophages and dendritic cells, CD206 mediates endocytosis of these pathogens and presentation of their antigens to the adaptive immune system. CD206 can also be detected in a soluble form in human plasma and is elevated in patients with acute sepsis.
Specifikationer
Specifikationer
CD206
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CD206, CLEC13D, Macrophage mannose receptor 1, Mannose receptor, mannose receptor, C type 1, MMR, MRC1
Mrc1
IgG2a
Caprylic Acid Precipitation
Antibody
2A6A10
Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry
Unconjugated
Mouse
Mouse, Human
P22897, Q61830
17533, 4360
Peptide
Primary
-20°C
MRC1
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer