missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CDC42 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-98725IR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CDC42 Polyclonal specifically detects CDC42 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Specifikationer
| CDC42 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA | |
| CDC42Hs, cell division control protein 42 homolog, cell division cycle 42 (GTP binding protein, 25kDa), cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD), dJ224A6.1.1 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)), dJ224A6.1.2 (cell division cycle 42 (GTP-binding protein, 25kD)), G25K, G25K GTP-binding protein, growth-regulating protein, GTP-binding protein, 25kD, small GTP binding protein CDC42 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant CDC42 (P60953-2; Met1-Cys188). | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 998 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering