Läs mer
TPP™ Cellkultur mikroplattor
Kulturområde:
1,86 cm2
3,46 cm2
9,02 cm2
9,026 cm 2
Kapacitet (metrisk):
3,18 ml
5,96 ml
15,53 ml
Kvantitet:
1/påse
162/Cs.
4/påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 126
Paket med 72
Beskrivning
Tillverkad av polystyren för kristallklar transparens. TPP™ Cellkulturmikroplattor har opto-mekanisk behandling av tillväxtområdet för optimal cellvidhäftning.
- Ventilationssystem i locket garanterar kontrollerat gasutbyte med låg avdunstning; ventiler i plattbasen förhindrar kondens och ger ett konsekvent luftflöde mellan staplade plattor
- Lutande kant tillåter endast placering av locket i ett läge; gul markeringsyta på locket och plåten säkerställer korrekt lockorientering
- Kant greppområde säkerställer ett säkert grepp och förhindrar oavsiktlig lyft av locket
- Lätt att se svart alfanumerisk märkning mellan brunnarna för enkel orientering under mikroskopi
- Tillväxtområde endast i sfärisk zon; absolut plan växtyta
- Tallrikstorlekar (6, 12, 24, 48 och 96-brunnar) staplas säkert ihop
- Tillverkad enligt standarderna ANSI/SLAS 1-2004 till ANSI/SLAS 4-2004
- Vit basfärg är ordentligt präglad på testplattan vilket eliminerar förlust av identifiering genom att lossna
- 2 brunnsgeometrier tillgängliga: F-bas och U-bas
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 2 x 3 |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 15,53 ml |
| Kulturområde | 9,026 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Ytbehandling | Vävnadskultur |
| Typ | Cellkulturplatta |
| Räkna väl | 6 |
| Kvantitet | 1/påse |
| Mått (L x B x H) | 128 x 86 x 22 mm |
| Visa mer |