Läs mer
Corning™ Cellkultur obehandlade kolvar med ventilationslock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-3638401 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
210 mL
250 mL
Kulturområde:
150 cm 2
175 cm 2
25 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar:
30 till 45 ml
35 till 52,5 ml
5 till 7,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 50
Produktkod. 10399493
Brand: Corning™ 431465
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med partinummer för enkel spårbarhet
  • Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
  • 100 % integritetstestad
  • Steriliserad med gammastrålning och certifierad icke-pyrogen
Kepstyper
  • Skruvlock av fenoltyp för kulturer som kräver gasutbyte
  • Pluggförslutningslock för lufttäta kulturer
  • Ventilationslock för att minimera cellkulturkontamination med gasutbyte
Flaskor med lutande hals har:
  • Antitip kjol
  • Gjutna graderingar
  • Frostade markeringar på båda sidor
  • Stödstång över toppen
  • Omdesignad hals på 75 cm 2 -kolv har en omdesignad hals för att underlätta hällning av media, 1,4 tum. (3,6 cm) höjd för lägre staplingshöjd; ventilkåpan har en koncentrisk cirkel i Costar-stil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 210 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) För optimal cellfästning
Inkluderar Partinummer för enkel spårbarhet
Hals stil Kantad
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Form Rektangulär
Ytbeläggning Not Treated
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Bottenform U-form
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 150 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar 30 till 45 ml