Läs mer
Lonza™ Celllinjeoptimering 4D-Nucleofector™ X Kit
Antal reaktioner:
24
96
Förpackningsstorlek:
24 reaktioner
96 reaktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Vektor | pmaxGFP™ |
| För användning med (utrustning) | 4D-Nucleofector™ X-enhet |
| Inkluderar | Inkluderar μ20 L Transfektionsvolym, 0,675mL Nucleofector Lösning, 4 x 0,15 ml tillskott, 2 x 50 μg pmaxGFP Vector, 2 enkla nukleokuvetter (100μ l), Förvara vid 4 C, °För användning med 4D-Nucleofector X-enhet |
| Antal reaktioner | 96 |
| Produkttyp | Celllinjeoptimering 4D-Nucleofector X Kit |
| Kvantitet | 1 vardera |