Läs mer
Lonza™ Celllinjeoptimering 4D-Nucleofector™ X Kit
Produktkod. p-8009711
Antal reaktioner:
24
96
Förpackningsstorlek:
24 reaktioner
96 reaktioner
Produktkod. 13439309
Brand: Lonza™ V4XC1024
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Vektor pmaxGFP™
För användning med (utrustning) 4D-Nucleofector™ X-enhet
Inkluderar Inkluderar μ100 L Transfektionsvolym, 2,22mL Nucleofector Lösning, 0,5 ml tillskott, 50 μg pmaxGFP Vector, 24 enkelnukleokuvetter (100μ l), Förvara vid 4 C, °För användning med 4D-Nucleofector X-enhet
Antal reaktioner 24
Produkttyp Celllinjeoptimering 4D-Nucleofector X Kit
Kvantitet 1 vardera