Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Cellstimuleringscocktail (500X)
Kvantitet:
100μ L
4 x 100μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
Beskrivning
- Kan användas för att inducera cytokinproduktion i in vitro cellkultur för efterföljande detektion i immunanalyser
- Kan också användas i kombination med Protein Transport Inhibitor Cocktail (500X) (kat. 00-4980) för intracellulär retention av det inducerade cytokinexpressionen
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100μ L |
| Volym (metrisk) | 100 μL |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttyp | Cellstimuleringscocktail |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- eBioscience Cell Stimulation Cocktail (500X)
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol