Läs mer
Corning™ CellCube™ System med hörnklämmor
Handla allt Corning Produkter
Ytbehandling:
CellBIND
Vävnadsodlingsbehandlad
Beskrivning
CellCube™ moduler ger:
- en serie parallella polystyrenplattor sammanfogade för att skapa tunna, tätade, laminära flödesutrymmen mellan intilliggande plattor.
- 85 000 cm 2 polystyren tillväxtyta optimalt behandlad med Corning™ CellBIND™ yta för tillväxt av fästberoende celler.
- en perfuserad miljö som närmare simulerar in vivo-förhållanden och tillförlitligt fördelar näringsämnen och syre.
- en integrerad, inkapslad, steril engångsenhet som är 100 % tryckhållningstestad före leverans.
Corning™ CellBIND™ Ytfördelar:
- Förbättrar cellvidhäftning vilket leder till ökad celltillväxt och avkastning
- Resulterar i mer konsekvent och jämnare cellfästning
- Hjälper till att anpassa celler till reducerat serum eller serumfria tillstånd
- Minskar för tidig cellavlossning från sammanflytande kulturer
- Kan eliminera behovet av tråkiga, tidskrävande, dyra och lågstabila biologiska beläggningar
- Inte en beläggning, kräver ingen kylning eller speciell hantering och är stabil vid rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Inkluderar | Hörnklämmor |
| Form | Fyrkantig |
| Graderad | Nej |
| Sterilitet | Sterila |
| Kulturområde | 85 000 cm 2 |
| Ytbehandling | CellBIND |
| Lager av fack | 100 |