Läs mer
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7-detektionsreagenser
Produktkod. 11390952
Kvantitet:
1 flaska
1 x 100μ L flaska
1 x 25μ L flaska
2 flaskor (1 grön, 1 röd)
5 flaskor
Färg:
Klart
Röd, grön
Rött
Excitation/Emission:
∼502/530 nm
∼590/610 nm
∼590/610 nm,∼ 502/530 nm
Förpackningsstorlek:
25µL
Varje
Formatera:
Powder
Produktkod. 11390952
Brand: Invitrogen™ C10423
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CellEvent Caspase-3/7-detektionsreagenser är nya fluorogena substrat för apoptosdetektion. Dessa substrat detekterar aktiverat kaspas-3/7 i levande celler som kan fixeras och multiplexeras med antikroppsdetekteringsarbetsflöden.
CellEvent Caspase-3/7 Grön och CellEvent Kaspas-3/7 Röda detektionsreagenser är nya fluorogena substrat för aktiverat kaspas-3/7 i levande celler som kan fixeras och multiplexeras med antikroppsdetekteringsarbetsflöden såsom immunfluorescens (IF) och immuncytokemi (ICC). Aktivering av kaspas-3 är en viktig händelse under apoptos, vilket gör dessa optimerade reagenser för analys av apoptotiska celler. CellEvent Caspase-3/7 Red Detection Reagent kan också användas för att detektera apoptos i GFP-uttryckande celler.
Funktioner hos dessa indikatorer inkluderar:
• Optimerat kaspas-3/7-substrat för apoptosanalys
• Lätt att —använda lägga till och läsa; ingen cellys krävs
• Använd för tidsförloppsmätningar; enkelt välja tidpunkten av intresse
• Kompatibel med både levande cell fluorescens-avbildning och formaldehyd-baserade fixeringsmetoder
• Multiplex aktiverad kombinera —med andra fluorescerande reagenser för att bekräfta apoptos i samma cell eller cellpopulation
CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent : Absorptions-/emissionsmaxima för∼ 502/530 nm. Detekterbar med FITC/GFP traditionell filterset.
CellEvent™ Caspase-3/7 Red Detection Reagent : Absorptions-/emissionsmaxima för∼ 590/610 nm. Detekterbar med traditionell Texas röd filterset.
CellEvent™ Caspase-3/7 Red Detection Reagent and CellEvent™ Caspase-3/7 Green tillhandahålls som torrt pulver. Tillsätt bara 100 μL PBS för att torka ner pulver för att generera 100X stamlösning. Späd denna 100X stamlösning 1:100 i komplett media och färga celler i 30-60 minuter och analysera med fluorescensmikroskop.
CellEvent™ Caspase-3/7 Red Detection Reagent tillhandahålls också som redan beredd DMSO-lösning. DMSO-lösning är 400X stamlösning, som är redo att användas. Späd bara i tillväxtmedium 1:400 och färga cellerna i 30 till 60 minuter.
För att förhindra att de apoptotiska cellerna sköljs bort behövs ingen tvättning i slutet av staningen. Färgade celler kan analyseras levande, eller kan fixeras med 4% paraformaldehydlösning som t.ex. Image-IT™ Paraformaldehyd 4 % i 0,1 M fosfatbuffert pH 7,4, kat. Inga. I28800. Dessa fasta celler kan bearbetas ytterligare för ICC-arbetsflöde.
Substratspecifikationer
CellEvent Caspase-3/7-detektionsreagens är en peptid med fyra aminosyror (DEVD) konjugerad till ett nukleinsyrabindande färgämne. DEVD-peptidsekvensen är ett klyvningsställe för kaspas-3/7, och det konjugerade färgämnet är icke-fluorescerande tills det klyvs från peptiden och binds till DNA.
Handlingsprinciper
CellEvent Caspase-3/7 Green Detection Reagent är i sig inte fluorescerande eftersom DEVD-peptiden hämmar färgämnets förmåga att binda till DNA. Efter aktivering av kaspas-3/7 i apoptotiska celler spjälkas emellertid DEVD-peptiden, vilket gör det möjligt för färgämnet att binda till DNA och producera ett ljust, fluorogent svar.
Enkelt trestegsprotokoll att
använda CellEvent Caspase 3/7 Detection Reagent, lägg det helt enkelt till cellerna, inkubera 30 –60 minuter och visualisera. Apoptotiska celler med aktiverat kaspas-3/7 kommer att ha ljusgröna eller röda kärnor, medan celler utan aktiverat kaspas 3/7 kommer att ha minimal fluorescerande signal.
Analysens mångsidighet möjliggör upptäckt och fixering av levande celler.
Denna robusta analys möjliggör undersökning av kaspas-3/7-aktivering i levande celler. Dessutom, eftersom tvättsteg inte är nödvändiga för detektion, bevaras ömtåliga apoptotiska celler som typiskt går förlorade under tvättstegen. Viktigt är att den fluorescerande signalen från CellEvent Caspase 3/7 Detection Reagent kan överleva fixering och permeabilisering. Detta möjliggör flexibiliteten att utföra slutpunktsanalyser och sondera för andra proteiner av intresse med hjälp av immuncytokemi.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 x 100μ L flaska
Produkttyp Caspase 3/7 Green Detection Reagent
Innehåll och lagring 100μ L, 2 mM lösning i DMSO. Butik (kl≤ -20 °C, torka ut och skydda mot ljus.)
Excitation/Emission ∼502/530 nm
Färg Klart
Frakt skick Rumstemperatur
Inkubationstid 30 min
Reaktionstid 30 min
Produktlinje CellEvent
Detektionsmetod fluorescens
Formulering 2 mM i DMSO
Konjugera CellEvent Caspase 3/7 Grön
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, höginnehållsinstrument
Etiketttyp Andra märkning(ar) eller färgämne(n)