Läs mer
Corning™ cellgro™ IMDM flytande klassiska cellodlingsmedia
Kvantitet:
500 ml
1 l
Formulering:
Natriumpyruvat, fenolrött, pyridoxin HCl, natriumbikarbonat
Oorganiska salter: 165,00 mg/L CaCl2 (vattenfri), 330,00 mg/L KCl, 0,076 mg/L KNO3, 97,70 mg/L MgS04 (vattenfri), 0,0173 mg/L Na2SeO3, 4,502 L Na001/502 L Na001/501 MgS04. NaH2P04.H2O, 3 024,00 mg/L NaHCO3; Aminosyror: 25,00mg/L L-Alanin, 84,00mg/L L-Arginin. HCl, 28,40mg/L L-asparagin.H2O, 30,00mg/L L-asparaginsyra, 91,24mg/L L-Cystin.2HCl, 75,00mg/L L-glutaminsyra, 584,00mg/L L-glut00mg,L-glut00mg,L 42,00mg/L L-Histidin.HCl.H2O, 105,00mg/L L-Isoleucin, 105,00mg/L L-Leucin, 146,00mg/L L-Lysin. HCl, 30,00 mg/L L-metionin, 66,00 mg/L L-Fenylalanin, 40,00 mg/L L-prolin, 42,00 mg/L L-serin, 95,00 mg/L L-treonin, 16,00 mg/1 L-3L, 16,00 mg/1,3 L, 16,00 mg/1 L-tyrosin.2Na.2H2O, 94,00 mg/L L-valin; Vitaminer: 0,013 mg/l biotin, 4,00 mg/l D-kalciumpantotenat, 4,00 mg/l kolinklorid, 4,00 mg/l folsyra, 7,20 mg/l i-inositol, 4,00 mg/l nikotinoxim, 4,00 mg/l nikotinoxim, 4. HCl, 0,40 mg/l riboflavin, 4,00 mg/l tiamin. HCl, 0,013 mg/L vitamin B12; Övrigt: 4 500,00 mg/L D-glukos, 5 958,00 mg/L HEPES, 15,00 mg/L fenolrött. Na, 110,00 mg/L natriumpyruvat.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
För att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper, Corning Klassiska mediaprodukter genomgår en mängd olika tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analys. Produktens prestanda mäts genom skörd-till-planta-förhållanden eller flerfaldig ökning enligt förutbestämda specifikationer. Klassiska mediaprodukter i flytande och pulverform testas också för att bestämma pH och osmolalitet. Klassiska mediapulver testas också för återstående fukt. pH- och osmolalitetstesterna utförs enligt specifika procedurer där all utrustning är kalibrerad med standarder som kan spåras till National Institute of Standards and Technology. Biologisk testning av Corning flytande klassiska mediaprodukter garanterar låga nivåer av endotoxin, mykoplasma och frånvaro av kontaminering. Endotoxiner: Klassiska mediaprodukter testas för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys. För frisättning måste varje parti av standard flytande klassiskt medium ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml. Klassiska mediapulverprodukter måste ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml när de rekonstitueras till formelvikt med lågt endotoxinvatten. Alla Corning flytande klassiska mediaprodukter testas för sterilitet och flytande klassiska mediaprodukter testas för mycoplasma off-site med en metod med stor volym.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Produkttyp | IMDM |
| För användning med (applikation) | Att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper |
| Kvantitet | 500 ml |
| Endotoxinnivå | <0,25 EU/ml |
| Formulering | Natriumpyruvat, fenolrött, pyridoxin HCl, natriumbikarbonat |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |