Läs mer
Invitrogen™ CellMask™ Plasmamembranfläckar
Beskrivning
Invitrogen CellMask™ plasmamembranfärgningar möjliggör snabb och enhetlig märkning av plasmamembranet i nästan alla celltyper. Dessa fläckar fungerar snabbt och kan detekteras med hjälp av standardmikroskopfilteruppsättningar med vilket bildinstrument som helst. Beroende på celltyp och experimentella förhållanden kommer plasmamembranfärgningen att pågå i 60 90 minuter –utan detekterbar internalisering, vilket ger tillräckligt med tid för de flesta levande celldynamiska studier. Fläcken överlever fixering, men inte permeabilisering.
Funktioner av CellMask™ plasmamembranfläckar inkluderar:
•Sensitivitetsspecifik —och snabb plasmamembranfärgning
• Utmärkt retentionsfärgning varar —i 60 90 –minuter
• Finns i de flesta vanliga mikroskopkanalerna, grön, orange, djupröd och nära
infraröd. Nackdelar med andra metoder
Plasmamembranet är en bekväm markör för cellgränser och som sådan har ett antal sonder använts för färgning av membranet. Typiskt används färgämnen av lipofil natur; dock internaliseras de snabbt, vilket erbjuder ett mycket smalt fönster för avbildning. Fluorescensmärkta lektiner, såsom agglutinin från vetegroddar, har också använts som plasmamembranfläckar. Konjugerade lektiner är beroende av cellytsocker för färgning och färgas som ett resultat inkonsekvent med variation mellan celltyper. Robust plasmamembranfärgning är viktig för en rad applikationer inklusive translokationsanalyser, plasmamembrandynamik och som ett allmänt verktyg för cellidentifiering i traditionell och automatiserad avbildning och analys.
Hur CellMask™ plasmamembranfläckar fungerar
CellMask™ plasmamembranfärgningar är designade för att ge enhetlig färgning av plasmamembranet över en mängd olika däggdjurscelltyper och är långsamma att internalisera, särskilt jämfört med traditionella metoder som t.ex. DiI , DiO och märkt vetegroddargglutinin.
CellMask™ plasmamembranfläckar är amfipatiska molekyler som innehåller en lipofil del för utmärkt membranladdning och ett negativt laddat hydrofilt färgämne för förankring av sonden i plasmamembranet. Medan CellMask™ plasmamembranfläckar ger stora möjligheter för levande cellavbildning, färgningsmönstret bibehålls också efter fixering med formaldehyd, vilket möjliggör ytterligare multiparametriska avbildningsalternativ. Däremot färgning med CellMask™ Plasmamembranfläckar överlever inte tvättmedelsextraktion och kan därför inte användas tillsammans med prober som kräver permeabilisering.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (– 5° till– 30 °C) och skydda mot ljus. |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 100μ L |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Beskrivning | CellMask™ Grön plasmamembranfläck |
| Produktlinje | Cellmask |
| Etiketttyp | Fluorescerande färgämne |
| Produkttyp | Plasmamembranfläck |
| Subcellulär lokalisering | Plasmamembran |