Läs mer
Cellpath Black Diamond™ Engångspatologiknivar
Produktkod. p-4955774
Längd (engelska):
4 tum
4 tum, 6 tum, 8 tum, 10 tum, 12 tum.
6 tum
Produkttyp:
Broskkniv
Trimkniv
Uppsättning av olika knivar
Produktkod. 30226221
Brand: Cellpath CAA040101A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Väl beprövat, säkert alternativ till omslipning av obduktionsknivar. CellPath Black Diamond™ Engångspatologiknivar finns i fem storlekar som har högkvalitativt Sheffield rostfritt stål dubbelslipat blad och gjutet handtag med fingerskydd.
  • Har Sheffield rostfritt stål dubbelslipade blad
  • Gjuten handtag med fingerskydd för ökad säkerhet
  • Fullständig kassering av kniv och handtag eliminerar problem med att byta bladpassning och säkerställer kontamineringsfri miljö
  • Finns i fem olika typer och längder (brosk-, trimnings-, makro-, lung- och hjärnknivar) för att göra det möjligt för patologen att enkelt välja optimal storlek på kniven för alla ändamål
  • Levereras i förpackningar om 10 st eller ett sortiment av två knivar av varje typ och längd
Tekniske data
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Broskkniv
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.16 cm
Disponibel Engångsbruk
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.