Läs mer
Thermo Scientific™ CellSensor™ ISRE- bla HEK293T Cell Line
Beskrivning
Interferoncellssignalering är en kritisk väg involverad i virusförsvar och autoimmuna sjukdomar. De CellSensor™ ISRE-bla HEK 293T-cellinjen svarar på interferon alfa och kan användas för att undersöka JAK/STAT-signalvägen. De CellSensor™ ISRE-bla HEK 293T cellinje innehållerβ -laktamasreportergen under kontroll av det interferonstimulerade svarselementet (ISRE). Denna cellinje konstruerades genom transduktion av ISRE-bla-konstruktionen till HEK 293T-celler med lentivirus. Flödescytometri användes sedan för att isolera en pool av kloner som svarade på interferon alfa a-stimulering. En dosresponskurva för denna analys mot interferon alfa finns i valideringspaketet. Akademiska och ideella kunder, vänligen fråga efter specialpriser.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Celltillstånd | Dela celler |
| Innehåll och lagring | CellSensor™ Celllinjerna skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| För användning med (applikation) | Cytokines, Signaling Pathway |
| Produktlinje | CellSensor |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Målinträde | JAK/STAT (Typ I IFN) väg, TYK2, JAK1 |
| Typ | Dividing Cells |
| Systemtyp | CellSensor™ |
| Drogbart mål | Signaleringsväg |