Läs mer
Invitrogen™ CellSensor™ TrkB-NFAT- bla CHO-K1 cellinje
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Neurotrofiner (NGF, BDNF, NT-3 och NT-4) och deras transmembranreceptorer (TrkA, TrkB, TrkC och P75NTR) spelar viktiga roller i regleringen av neuronal och icke-neuronal cellproliferation, differentiering, överlevnad och död. Neurotrofinsignalering förmedlar också neuronala aktiviteter av högre ordning, såsom inlärning, minne och beteende. Förändringar i neurotrofinnivåer och deras receptorer har varit inblandade i neurodegenerativa störningar, såsom Alzheimers sjukdom och Huntingtons sjukdom, såväl som psykiatriska störningar. Neurotrofiner sprider sin signal genom att aktivera flera signalvägar (t.ex. MAPK, PI3K, PKC).
BDNF (brain-derived neurotrophic factor) och dess receptor TrkB (även känd som NTRK2) spelar en grundläggande roll för att reglera neural utveckling, överlevnad och synaptisk aktivitet och plasticitet. TrkB är också ett potentiellt anticancermål, eftersom förändrad signalering genom TrkB främjar tumörbildning, överlevnad och metastasering av olika cancerformer (inklusive neuroblastom, multipelt myelom och pankreatiska duktala adenokarcinom). Dessutom tyder växande bevis på att BDNF och dess receptor påverkar födointag och kroppsviktkontroll.
CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1-celler innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av NFAT Response Element som har integrerats stabilt i CHO-K1-celler tillsammans med TrkB. CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1-celler uttrycker beta-laktamas vid stimulering med hjärnhärledd neurotrofisk faktor (BDNF). Denna cellinje är en klonal population isolerad med flödescytometri och har testats för robust prestanda genom att utvärdera en mängd olika analysparametrar.
BDNF (brain-derived neurotrophic factor) och dess receptor TrkB (även känd som NTRK2) spelar en grundläggande roll för att reglera neural utveckling, överlevnad och synaptisk aktivitet och plasticitet. TrkB är också ett potentiellt anticancermål, eftersom förändrad signalering genom TrkB främjar tumörbildning, överlevnad och metastasering av olika cancerformer (inklusive neuroblastom, multipelt myelom och pankreatiska duktala adenokarcinom). Dessutom tyder växande bevis på att BDNF och dess receptor påverkar födointag och kroppsviktkontroll.
CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1-celler innehåller en beta-laktamasreportergen under kontroll av NFAT Response Element som har integrerats stabilt i CHO-K1-celler tillsammans med TrkB. CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1-celler uttrycker beta-laktamas vid stimulering med hjärnhärledd neurotrofisk faktor (BDNF). Denna cellinje är en klonal population isolerad med flödescytometri och har testats för robust prestanda genom att utvärdera en mängd olika analysparametrar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1-celler skickas på torris. Förvara i flytande kväve omedelbart efter mottagandet, eller tina för omedelbar användning. |
| Analysinträde | Cellbaserad beta-laktamasreportergen |
| Målinträde | TRKB, PKC och kalciumväg |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Produkttyp | TrkB-NFAT-bla CHO-K1 cellinje |
| Produktlinje | CellSensor |