Läs mer
Greiner Bio-One CELLSTAR Provrör
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackning:
1000/förpackning
25/förpackning
500/förpackning
Diameter (metrisk):
17 mm
30 mm
Max. RCF:
2800 x g
4000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 450
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas och humant DNA
- Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
- Blått skruvlock, blå gradering och vitt skrivområde
- Sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blått |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Material | Polypropen |
| För användning med | För förvaring av kemiska och biologiska prover |
| Antal per förpackning | 500 |
| Förpackning | 500/förpackning |
| Sterilitet | Sterila |
| Bottenform | Konisk |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Visa mer |