Läs mer
Invitrogen™ CellTrace™ Oregon Green™ 488 karboxylsyradiacetat, succinimidylester (Carboxy-DFFDA, SE), cellpermeant, blandade isomerer
Kvantitet:
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
Beskrivning
Som CFDA SE, CellTrace™ Oregon Green™ 488 (carboxy-DFFDA SE) bör vara ett användbart verktyg för att följa prolifererande celler. Detta Oregon Green™ 488-sonden diffunderar passivt in i celler, där den är färglös och icke-fluorescerande tills dess acetatgrupper avlägsnas av intracellulära esteraser för att ge ett mycket fluorescerande, aminreaktivt färgämne. Vid reaktion med intracellulära aminer bildar sonden Oregon Green™ 488 konjugat som hålls väl kvar av celler. Till skillnad från fluoresceinkonjugat, Oregon Green™ 488 konjugat uppvisar ljus, fotostabil grön fluorescens som är oberoende av pH vid typiska cellulära pH-värden (pH-6-8).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 20 flaskor med Oregon Green™ 488 karboxylsyradiacetat, SE (50μ g/flaska). Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet och proliferation |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer |
| Produkttyp | Carboxy-DFFDA SE |
| Typ av färg | Oregon Green™ 488 |
| Emission | 488 |
| Form | Solid |
| Produktlinje | CellTrace , Oregon Green |
| Kvantitet | 20 x 50 μg |
| Visa mer |