Läs mer
Biodesign™ Cellulosadialysrörrulle
MWCO:
14 kDa
3,5 kDa
8 kDa
Kapacitet (metrisk):
0.32 mL/cm
1.91 mL/cm
19.13 mL/cm
3.57 mL/cm
6.45 mL/cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Lämplig för alla typer av laboratoriedialys inklusive avsaltning, substansseparation och bindningsstudier.
- Sömlös, tunn, transparent dialysslang tillverkad av cellulosa av högsta renhet
- Bara blöt i destillerat vatten och använd
- Finns i 30,5 m rullar
- Speciellt renad för biovetenskaplig forskning
- Levereras i en lufttät, fuktsäker behållare för maximal hållbarhet
- Tillgänglig i 14000Da, 8000Da och 3500Da molekylviktsgränser
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dialysrörrulle |
| MWCO | 8 kDa |
| Material | Cellulosa |
| Diameter (metrisk) | 21.3 mm |
| Längd (metrisk) | 30.5 m |
| Kapacitet (metrisk) | 3.57 mL/cm |
| Färg | Genomskinlig |
| Kvantitet | 1 vardera |
| För användning med (applikation) | För biovetenskaplig forskning |