Läs mer
Biodesign™ Cellulosadialysrörrulle
Produktkod. p-8009561
MWCO:
14 kDa
3,5 kDa
8 kDa
Kapacitet (metrisk):
0.32 mL/cm
1.91 mL/cm
19.13 mL/cm
3.57 mL/cm
6.45 mL/cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12787466
Brand: Biodesign™ D002
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för alla typer av laboratoriedialys inklusive avsaltning, substansseparation och bindningsstudier.
  • Sömlös, tunn, transparent dialysslang tillverkad av cellulosa av högsta renhet
  • Bara blöt i destillerat vatten och använd
  • Finns i 30,5 m rullar
  • Speciellt renad för biovetenskaplig forskning
  • Levereras i en lufttät, fuktsäker behållare för maximal hållbarhet
  • Tillgänglig i 14000Da, 8000Da och 3500Da molekylviktsgränser
Specifikationer
Produkttyp Dialysrörrulle
MWCO 14 kDa
Material Cellulosa
Diameter (metrisk) 15.5 mm
Längd (metrisk) 30.5 m
Kapacitet (metrisk) 1.91 mL/cm
Färg Genomskinlig
Kvantitet 1 vardera
För användning med (applikation) För biovetenskaplig forskning