Läs mer
Macherey-Nagel™ Cellulosa extraktion fingerborg
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Diameter (metrisk) Insida:
15 mm
22 mm
31 mm
Höjd (metrisk):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
Beskrivning
- Tillverkad av ren cellulosa
- Används inom områdena luft- och avgasanalys för uppsamling av fasta partiklar
- Valet av analytiska kemister som använder Soxhlet eller automatiserade extraktorer
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 Pk. |
| Diameter (metrisk) Insida | 31 mm |
| Material | Cellulosa |
| För användning med (applikation) | Analys av markföroreningar, Analys av markföroreningar |
| Höjd (metrisk) | 118 mm |
| Produkttyp | Extraktion fingerborg |