Läs mer
Macherey-Nagel™ Cellulosa extraktion fingerborg
Produktkod. 10536101 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Diameter (metrisk) Insida:
15 mm
22 mm
31 mm
Höjd (metrisk):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
Produktkod. 10536101
Brand: Macherey-Nagel™ 645004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimerar den praktiska tiden som är involverad i extraktion. Macherey Nagel™ Cellulosaextraktionshylsor används för att hålla fasta material från vilka ämnen ska extraheras med ett lämpligt lösningsmedel.
  • Tillverkad av ren cellulosa
  • Används inom områdena luft- och avgasanalys för uppsamling av fasta partiklar
  • Valet av analytiska kemister som använder Soxhlet eller automatiserade extraktorer
Specifikationer
Kvantitet 25 Pk.
Diameter (metrisk) Insida 15 mm
Material Cellulosa
För användning med (applikation) Analys av markföroreningar, Analys av markföroreningar
Höjd (metrisk) 100 mm
Produkttyp Extraktion fingerborg