Läs mer
Sartorius™ Cellulosa/polyetenbelagt ytskyddspapper
Produktkod. p-8006457 Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
100 m
50 m
Bredd (metrisk):
400 mm
460 mm
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10140851
Brand: Sartorius™ FT1601600100
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Ytskyddspapper
Material Cellulosa/polyeten
Absorptionsförmåga 125 ml/m 2
Längd (metrisk) 100 m
Bredd (metrisk) 600 mm