Läs mer
Eppendorf™ CellXpert™ C170
Spänning:
220/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Upp till 25 % mer utrymme: Fläktlös design, smart inredningssystem och innovativt isoleringskoncept
- Lätt att hantera: Nytt magnetiskt dörrlåskoncept för ytter- och innerdörrar
- Enkel rengöring och desinfektion: Sömlös kammare, enkel demontering
- Effektivt föroreningsskydd: 140°C Högtemperaturdesinfektion (HTD), inga interna HEPA-filter
- Förbättrat vibrations- och turbulensskydd: fläktlös design
Specifikationer
Specifikationer
| CO2-koncentrationskontroll | ±0,1 % |
| Controllertyp | standard display |
| Datautgångar | Ethernet, Visionize™-låda |
| Kapacitet (metrisk) | 170 L |
| CO2-koncentrationsområde | 0,1 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | IR-sensor |
| Antal hyllor | 4 std./8 max. |
| Pluggtyp | EU |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur +4° to 50 °C |
| Typ | CO2-inkubator |
| Visa mer |