Läs mer
Eppendorf™ CellXpert™ C170i
Produktkod. 15957065
Kapacitet (metrisk):
170 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15957065
Brand: Eppendorf™ 6731000021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
CellXpert C170i CO 2-inkubator ger pålitliga tillväxtförhållanden (snabb återhämtning, jämn temperatur, fläktlös design) för mer reproducerbara resultat och den fläktlösa designen gör rengöringen enkel. Det ger också upp till 25 % mer användbart utrymme och många smarta funktioner med VisioNize™ pekgränssnitt.
  • Ej segmenterad innerdörr
  • 180°HDD (standard med C170i)
  • 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CO2-koncentrationskontroll ±0,1 %
Controllertyp VisionNize™ beröringsgränssnitt
Datautgångar USB, Ethernet, Visionize™ tillgänglig
Kapacitet (metrisk) 170 l
CO2-koncentrationsområde 0,1 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Mått (D x B) Hylla 70.5 x 71.8 x 90 cm
Antal hyllor 3 std./8 max.
Pluggtyp EU
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +4° to 50 °C
Typ CO2-inkubator
Dörr stil ytterdörr med magnetisk stängning
O2-sensorteknik 170 L
Hamnar 2
Samplingsvolym (metrisk) 170 L
Temperaturstabilitet Omgivningstemperatur +4 °C to 50 °C
Mått (D x B x H) Inredning 44.5 x 53.9 x 69.2 cm
Mått (L x B x H) 70.5 x 71.8 x 90 cm
Bredd (metrisk) Interiör 53.9 cm
Höjd (metrisk) interiör 69.2 cm
Djup (metrisk) interiör 44.5 cm
Vikt (metrisk) 81 kg
Spänning 220/240 V