Läs mer
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmenterad Innerdörr, Syrekontroll
Produktkod. p-7184577
Pluggtyp:
EU
GB
Dörr stil:
Högersidigt handtag
Vänstersidigt handtag
Inkluderar:
Innerdörr med 4 segment
Innerdörr med 8 segment
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16306345
Brand: Eppendorf™ 6731001081
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
CellXpert™ C170i CO2-inkubator ger tillförlitliga tillväxtförhållanden för mer reproducerbara resultat.
  • Syrekontroll
  • Avancerat användargränssnitt och främre USB-portar
  • Fläktlös design, smart inredningssystem och innovativt isoleringskoncept
  • Nytt magnetiskt dörrlåskoncept för ytter- och innerdörrar
  • Sömlös kammare, enkel demontering
  • 180 °C högtemperaturdesinfektion (HTD) med protokoll, inga interna HEPA-filter
  • Anpassningsbara uppgifter och larm
  • Standard byggnadsledningssystem och VisioNize anslutet labb
  • Vibrations- och turbulensskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 170 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-sensorteknik IR-sensor
Syrekontroll Ja
Pluggtyp EU
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +4° to 50 °C
Visa VisionNize™ beröringsgränssnitt
Dörr stil Högersidigt handtag
Inkluderar Innerdörr med 8 segment
O2-sensorteknik ZrO2 (zirkoniumdioxid)
Hamnar 2
Mått (D x B x H) Inredning 44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 tum)
Mått (L x B x H) 71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35.,4 tum)
Elektriska krav 220 till 240 V, 50/60 Hz