Läs mer
Eppendorf centrifuger 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 30215966 Handla allt Eppendorf Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Modell:
Centrifuge 5425, knappsats, IVD
centrifuger 5425, vridknappar
Controllertyp:
Knappsats
Knappsats kontrollpanel för enkel rengöring
Vridknappar
Produktkod. 30215966
Brand: Eppendorf 5405000516
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Centrifuger 5425 och 5425 R, har ergonomisk drift och sex rotorer med en maximal hastighet på upp till 21 300 xg, som täcker alla molekylärbiologiska applikationer i rör från 0,2– 5 ml. För temperaturkänsliga prover ger den kylda Centrifugen 5425 R exakt temperaturkontroll.
  • Aerosoltät Eppendorf QuickLock™ lock för enkel och säker hantering
  • Enastående mjukvarufunktioner (t.ex. justerbara accelerations- och bromsramper, 3 programknappar (endast centrifuger 5425), kort funktion utan kontinuerligt tryck på knappen)
  • Utökat rotorprogram (t.ex 5,0 ml rotor, svängskopsrotor för datorR-remsor)
  • OptiBowl™ design för tyst drift, även utan rotorlock
  • Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
  • Max. rotorkapacitet: 10 x 5,0 ml kärl
  • Max. hastighet: 21 300 xg (15 060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 15,060 rpm
Max. RCF 21,300 x g
Visa LCD
Höjd (engelska) Exteriör 9,5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 24 cm
Bullernivå Genomsnitt på 45 dB(A) under de första 12 minuterna och< 51 dB(A) därefter med Rotor FA-24x2
Timer 10 sek. till 9:59 timmar, med kontinuerlig körning
Bredd (engelska) Exteriör 9,5 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 24 cm
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS
Typ Mikrocentrifug
Inkluderar Rotor FA-24x2 med QuickLock™
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, lock nödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock, automatisk ovågigenkänning
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Controllertyp Vridknappar
Modell centrifuger 5425, vridknappar
Wattal 280 W
Kylt Nej
Standarder SV ISO 12100, EN IEC 61010-2-120, EN 61010-1, EN 61010-2-011, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020, IEC 61326-1, CISPR 11, 47 CFR FCC del 15, UL 61010-1, UL 61010-2-20, CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1, CAN/CSA-C22.2 nr 61020-2-0
Spänning 230 V