Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15831645 Handla allt Eppendorf Produkter
Elektriska krav:
230 V/50–60 Hz (EU)
230 V/50–60 Hz (Storbritannien)
Modell:
Centrifug 5425
Centrifug 5425 (EU-IVD)
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), knappsats
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), vridknappar
Centrifuge 5425 R, knappsats
Centrifuger 5425 R, vred
centrifuger 5425 (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5425, vridknappar
Kylt:
Ja
Nej
Rotor ingår:
FA-24x2
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15831645
Brand: Eppendorf™ 5405000417
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eppendorfs nyaste mikrocentrifuger med 24 platser, centrifuger 5425 och 5425 R, har ergonomisk drift och ett stort urval av rotorer med en maximal hastighet på upp till 21 300 x g, vilket gör dem perfekt lämpade för alla moderna molekylärbiologiska applikationer i Eppendorf och datorR-rör från 0,2 till 0,2 till 5 ml.
För bearbetning av temperaturkänsliga prover ger den kylda centrifuger 5425 R exakt temperaturkontroll med sitt avancerade kylsystem.
  • Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ lock för enkel och säker hantering
  • Enastående mjukvarufunktioner (t.ex. justerbara accelerations- och bromsramper, 3 programknappar (endast centrifuger 5425), kort funktion utan kontinuerligt tryck på knappen)
  • Utökat rotorprogram (t.ex 5,0 ml rotor, svängskopsrotor för datorR-remsor)
  • OptiBowl™ design för tyst drift, även utan rotorlock
  • Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
  • Max rotorkapacitet: 10 x 5,0 ml kärl
  • Max hastighet: 21 300 x g (15 060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 15,000 rpm
Max. RCF 21,300 x g
Visa Stor, starkt upplyst LCD
Höjd (engelska) Exteriör 9,5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 24 cm
Bullernivå Genomsnitt på 45 dB(A) under de första 12 minuterna och< 51 dB(A) därefter med Rotor FA-24 x 2
Timer 10 s till 9:59 h, med kontinuerlig körning
Bredd (engelska) Exteriör 9,5 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 24 cm
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Typ Mikrocentrifuger
Inkluderar Med Rotor FA-24x2
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, lock nödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock, automatisk ovågigenkänning
Ventilerad Ja
Elektriska krav 230 V/50–60 Hz (EU)
Controllertyp Vridknappskontrollpanel för snabba parameterändringar
Djup (metriskt) 39 cm
Modell centrifuger 5425 (EU-IVD), knappsats
Wattal 280 W
Rotor ingår Ja
Kylt Nej
Körtid 10 sek till 9 timmar. 59 min
Standarder EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-0 , IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581, IEC 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 No. 61, CAN /CSA-C22.2 Nr. 61010-2-020, 47 CFR FCC del 15 (se manualen för mer information)
Nettovikt 15.6 kg
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Rotor FA-24x2
Visa mer Visa mindre
Centrifugen 5425 är utformad för att separera flytande ämnesblandningar med olika densiteter, i synnerhet för att bearbeta och analysera prover från människokroppen i in vitro diagnostiska applikationer för att säkerställa att in vitro diagnostikanordningen kan användas enligt dess avsedda syfte. Denna centrifug inklusive komponenter är en in vitro-diagnostik enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG daterat den 27 oktober 1998. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.