Läs mer
Eppendorf Centrifuge 5427 R (EU-IVD)
Handla allt Eppendorf Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Inkluderar:
Med rotor FA-45-30-11
Med rotor FA-45-48-11
Utan rotor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rotorkapacitet på 48 x 1,5/2,0 ml och 12 x 5,0 ml
- Quicklock rotor för enkel locklåsning
- Max hastighet på 25 001 x g (16 220 rpm)
- Högkapacitetsrotor med 48 platser ökar produktiviteten och sparar tid
- Mjuk stängning med ett finger för ergonomisk användning
- Temperaturintervall från -11°C till 40°C
- FastTemp-funktion för snabb förkylning (11 minuter från∼ 23 C°till 4°C)
- ECO-avstängning programmerbar efter 1, 2, 4 eller 8 timmars utebliven användning för energibesparingar och kompressorlivslängd
- Inbyggt kondensavlopp eliminerar vattenansamling
- Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för säkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL |
| Max. Hastighet | 16,220 rpm |
| Max. RCF | 25,001 x g |
| Visa | Stor, starkt upplyst LCD |
| Höjd (engelska) Exteriör | 10 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 25.4 cm |
| Bullernivå | < 55 dBA med rotor FA-45-48-11 |
| Timer | 5 sek till 9:59 timmar. |
| Bredd (engelska) Exteriör | 12,6 tum |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 31.9 cm |
| Visa mer |
Centrifuge 5427 R är en icke-automatisk centrifug för separering av flytande ämnesblandningar från människokroppen och är specifikt avsedd att användas som tillbehör tillsammans med en in vitro-diagnostisk anordning och för att möjliggöra dess användning enligt dess avsedda syfte. Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning om in vitro diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.