Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5804/5804 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10334751 Handla allt Eppendorf Produkter
Inkluderar:
Med Rotor A-4-44 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Med Rotor S-4-72 inklusive adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Utan rotor
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Modell:
Centrifuge 5804 R, knappsats
centrifuger 5804 (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5804 R (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5804, knappsats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 10334751
Brand: Eppendorf™ 5805000017
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Höghastighetscentrifugen Eppendorf 5804/5804 R är en centrifug med medelstor kapacitet, idealisk för molekylära applikationer i rör upp till 250 ml. Den erbjuder också enastående mångsidighet med förmågan att ta med svängskopor och rotorer med fast vinkel, såväl som djupbrunnsplattor.
  • Swing-skoprotorer och adaptrar rymmer rör och flaskor från 0,2 ml till 250 ml
  • Plattorotor för centrifugering av alla typer av MTP, datorR, cellkultur eller Deepwell plattor
  • Rotorer med fast vinkel för höghastighetsapplikationer i rör från 0,2 ml till 85 ml
  • Hög centrifugeringshastighet på upp till 20 913 x g (14 000 rpm)
  • Centrifuglock med mjuk lockstängning
  • Låg åtkomsthöjd på 29 cm för enkel lastning och lossning av prover
  • Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö
  • Kompakt fotavtryck sparar värdefullt bänkutrymme
  • Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximal driftsäkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Controllertyp Knappsats
Kapacitet 4 x 250 mL
Max. RCF 20,913 x g
Kylt Ja
Visa Stor, starkt upplyst LCD
Inkluderar Utan rotor
Maximalt hastighetsområde 200 till 14 000 rpm
Modell centrifuger 5804 R (EU-IVD), knappsats
Bullernivå <58 dB(A)
Körtid 1 till 99 min
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, locknödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock och aerosoltäta lock, Rotorlivscykelräknare, automatisk ovågigenkänning
Standarder EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61 000-6-1, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326 -2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen för mer information)
Temperaturområde 15 °C till 35 °C
Timer 1 till 99 min, med kontinuerlig körning, kort centrifugering
Typ Bänkcentrifuger
Bredd (engelska) Exteriör 25,0 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 63.4 cm
Höjd (engelska) Exteriör 13,5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 34.2 cm
Djup (metriskt) 550 mm
Nettovikt 80 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spänning 230 V
Wattal 1650 W