Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5910 Ri
Handla allt Eppendorf Produkter
Inkluderar:
med Rotor FA-6x50
med Rotor S-4 x 750, inklusive runda skopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör
med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor och 1 l adaptrar (4 x), Eppendorf 1 l flaskor (4 x)
med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör, 175 - 250 ml flaskor och tallrikar
med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor, adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör, 175 - 250 ml flaskor och tallrikar, adaptrar för 1 000 ml flaskor inklusive 4 x 1 000 ml flaskor
med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universella skopor och adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör och plattor
utan rotor
Elektriska krav:
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
centrifuger 5910 Ri (EU-IVD), pekgränssnitt
centrifuger 5910 Ri, pekgränssnitt
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
- Stor 7-tums Visionize™ pekgränssnitt för supersnabba parameterinställningar via unik favoritfunktion
- Användarhantering med flera behörighetsnivåer och dokumentationsfunktioner som stöder GLP/GxP-krav
- Swing-bucket rotorer och adaptrar för rörr och flaskor från 0,2 ml till 1 000 ml samt alla typer av MTP, datorR eller Deepwell plattor
- Rotorer med fast vinkel för höghastighetsapplikationer inom molekylärbiologi i rör från 0,2 ml till 250 ml
- Hög centrifugeringshastighet på upp till 22 132x g (14 000 rpm)
- Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ lock och lock för snabb och ergonomisk locklåsning
- Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö
- Centrifuglock med mjuk lockstängning
- Temperaturintervall från -11°C till 40°C
- Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximal driftsäkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Max. RCF | 22,132 x g |
| Kylt | Ja |
| Visa | VisionNize™ beröringsgränssnitt |
| Inkluderar | med Rotor S-4 xUniversal, inklusive universalskopor, adaptrar för 5 ml/15 ml/50 ml koniska rör, 175 - 250 ml flaskor och tallrikar, adaptrar för 1 000 ml flaskor inklusive 4 x 1 000 ml flaskor |
| Modell | centrifuger 5910 Ri, pekgränssnitt |
| Bullernivå | <53 dB(A) med Rotor S-4 xUniversal |
| Profil (acceleration/bromsning) | 10/10 |
| Programlagring | 99 |
| Rotor | S-4 xUniversal |
| Rotor ingår | Ja |
| Visa mer |