Läs mer
Eppendorf™ Centrifugeradaptrar för plåtrotorer
Produktkod. p-8003600 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
384-brunnars PCR-platta
96-brunnars PCR-platta
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10446332
Brand: Eppendorf™ 5825711009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med plattrotorer.
  • Finns i antingen 96- eller 384-brunnars PCR-plattor
  • Levereras i set om 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör PCR-platta
Kapacitet 96-brunnars PCR-platta
För användning med (utrustning) alla MTP/DWP-rotorskopor
Antal platser 4
Antal per förpackning 2 förpackningar