Läs mer
Labconco™ Kallt CentriVap Centrifugalvakuumkoncentrator, syrabeständig
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kammarmaterial:
PTFE-belagd
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kallt CentriVap bänkkoncentrator, syrafast, Schuko-kontakt och uttag.
Designad för att snabbt koncentrera flera små värmekänsliga prover, såsom RNA och proteiner, med hjälp av centrifugalkraft, vakuum och kontrollerad temperatur. Kombinerar ett kylsystem som kyls till -4 °C med en värmare som värms upp °till 100 C för att uppnå användarens önskade börvärdestemperaturer.- Bänkskiva
- Syrabeständig
- Schuko-kontakt och uttag
- Elförsörjning 230 V, 50/60 Hz
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat | CE-märkt |
| Fraktvikt (engelska) | 108.0 lb. |
| Fraktvikt (metrisk) | 49.0 kg |
| Spänning | 300 V |
| Kammarmaterial | PTFE-belagd |
| Längd (engelska) | 14,3 tum |
| Höjd (engelska) | 16,6 tum. |
| Höjd (metrisk) | 42.2 cm |
| Längd (metrisk) | 36.3 cm |
| Pluggtyp | Schuko |
| Visa mer |