Läs mer
Thermo Scientific™ Keramiska homogenisatorer för QuEChERS-satser
Produktkod. p-7222023 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
15 ml rör
2 ml rör
50 ml rör
Produktkod. 17329822
Brand: Thermo Scientific™ 60106CH15
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Thermo Scientific™ Keramiska homogenisatorer för att mala och homogenisera prover för ditt QuEChERS provberedningsarbetsflöde.
Använda Thermo Scientific™ Keramiska homogenisatorer för att påskynda homogeniseringsprocessen och öka återhämtningen och reproducerbarheten under ditt QuEChERS (snabb, enkelt, billigt, effektivt, robust och säkert) arbetsflöde för provberedning. Dessa homognizers kan användas med alla våra QuEChERS extraktions- och rengöringssatser för att komplettera Original 2003 Method, AOAC 2007.01 Method, EN 15662 Method och NY/T 1380-2007 Metodprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 15 ml rör
Typ Keramisk homogenisator
Kvantitet 100/Pk.