Läs mer
Slice™ Keramiskt verktygsblad
Produkttyp:
Spetsig spets
Tandad kant
Verktygsblad, rundad spets
Beskrivning
- Utbytbart blad
- 2 dubbelsidiga blad per förpackning
- Finger-Friendly™ kanten förblir skarp 11x längre
- Minskar skador, sänker kostnader
- Gnistfri, icke-ledande, icke-magnetisk
- Kemiskt inert, rostar aldrig
- Färre bladbyten = färre skador
- Kompatibel med Slice 10490, 10491
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tandad kant |
| Längd (engelska) | 2,34 tum. |
| Längd (metrisk) | 59.50 mm |
| Material | Zirkoniumoxid |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 59.5 x 19 mm |
| För användning med (applikation) | Säker skärning |
| Inkluderar | 2 dubbelsidiga blad per förpackning |
| Antal per förpackning | 2 Pk. |
| Vikt (engelska) | 0,13 oz. |
| Visa mer |