Läs mer
Cerium(III) bromide, ultra dry, 99.9% (REO)
Produktkod. 11333948
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11333948
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040373.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14457-87-5 | Br3Ce | 379.83 g/mol
Cerium(III)bromid används som tillsats för kemiska reagenser. Odopade singelkristaller av CeBr3 har visat sig lovande som enγ -Strålscintillationsdetektor vid kärnvapenprovning av icke-spridning, medicinsk bildbehandling, miljösanering och oljeprospektering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14457-87-5
Molekylformel Br3Ce
Molekylvikt (g/mol) 379.83
MDL-nummer MFCD00016004
InChI-nyckel MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Synonym Cerium tribromide; Cerous bromide
IUPAC-namn cerium(3+)tribromid
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3]
Specifikationer
Kokpunkt 1560°C
Kemiskt namn eller material Cerium(III) bromide
Smältpunkt 733°C
Namnnotering Ultra dry
Färg Grå till vit
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,1995
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 379.83
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 5.18 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.