Läs mer
Cerium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. p-4824657
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11327118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 015295.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Råmaterial av olika högrent ceriumkomplex och höggradigt polerpulver. Ceriumkarbonat används för att avfärga glas genom att hålla järn i sitt järnhaltiga tillstånd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54451-25-1
Molekylformel C3Ce2O9
Molekylvikt (g/mol) 460.26
MDL-nummer MFCD00149635
InChI-nyckel GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
LEDER [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cerium(III) carbonate hydrate
Smältpunkt 848°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.9%
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble indilute mineral acids.
IUPAC-namn dicerium(3+)trikarbonat
Formel vikt 460.27 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.