Läs mer
Certifierat referensmaterial Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Standard, Paragon Scientific™
Produktkod. 16020040
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 16020040
Brand: Paragon Scientific CRMFAGO
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fatty Acid Methyl Ester (FAME) certifierat referensmaterial för kalibrering och verifiering av laboratorieinstrument som används för bestämning av fettsyrametylester (FAME) innehåll i mellandestillat - Infraröd spektrometrimetod, EN 14078
  • Certifierat referensmaterial för innehåll av fettsyrametylester (FAME).
  • Tillverkad i enlighet med ASTM / EN eller IP-testmetoder
  • Certifierad via Round Robin
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • 12 månaders hållbarhet.
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
UN-nummer UN 1202
Kvantitet 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 250ML CRM-FAGO Fatty Acid Methyl Ester Standard, D
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P330-Skölj munnen.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: diesel
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.