Läs mer
Cesium carbonate, 99% (metals basis)
Produktkod. 11357617
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5g
Produktkod. 11357617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012887.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Katalysator vid etylenoxidpolymerisation, i beläggningsstänkfri svetsning av stål i CO2 och i oxidkatoder
Cesiumkarbonat är prekursorn för andra cesiumföreningar. Det fungerar som en bas i känsliga organiska reaktioner. Suzuki, Heck och Sonogashira syntes är några av de viktiga reaktionerna som involverar cesiumkarbonat. Det finner användning i solceller eftersom det ökar energiomvandlingseffektiviteten hos celler genom överföring av elektroner. Det används också vid tillverkning av speciella optiska glas, petroleumkatalytiska tillsatser, speciell keramik och i svavelsyraindustrin. Det är användbart vid N-alkylering (av sulfonamider, betalaktamer, indoler, heterocykler och flera känsliga kväveföreningar), karbamination av aminer, karbonylering av alkoholer och aerob oxidation av alkoholer till karbonylföreningar utan överoxidationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-17-8
Molekylformel CCs2O3
Molekylvikt (g/mol) 325.82
MDL-nummer MFCD00010957
InChI-nyckel FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium carbonate
Smältpunkt 610°C (decomposition)
Färg Vitt
pH 10 to 12
Fysisk form Powder/Granules
Kvantitet 1 kg
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Beilstein 4546405
Merck Index 14,2010
Löslighetsinformation Freely soluble in water; Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide.
IUPAC-namn dicesium;karbonat
Formel vikt 325.82
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.072
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cesium carbonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Cesium carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.