Läs mer
Cesium sulfate, 99+%, pure
Produktkod. 10703031 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
25g
Produktkod. 10703031
Brand: Thermo Scientific Acros 218700250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-54-9
Molekylformel Cs2O4S
Molekylvikt (g/mol) 361.87
MDL-nummer MFCD00010959
InChI-nyckel FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 1900.0°C
Kemiskt namn eller material Cesium sulfate
Smältpunkt 1005.0°C
Namnnotering 99+%
Färg Vitt
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99% min
Linjär formel Cs2SO4
Merck Index 15,2015
Löslighetsinformation Solubility in water: 1820g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, aceton, pyridine
IUPAC-namn dicesium(1+)sulfat
Formel vikt 361.86
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.24
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.