Läs mer
Cesium sulfate, 99%
Produktkod. 11412788
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11412788
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16767.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Cesiumsulfat används för att framställa täta vattenlösningar för användning vid isopycnisk centrifugering. Den används som metalloxidkatalysatorförstärkare för heterogena processer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cesiumsulfat används för att framställa täta vattenlösningar för användning i isopycnisk centrifugering. Den används som metalloxidkatalysatorförstärkare för heterogena processer.
Löslighet
Lösligt i vatten. (1820 g/L) vid 20 °
C
Anmärkningar
Hygroskopisk. Skydda mot fukt och vatten. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med vatten, reduktionsmedel och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-54-9
Molekylformel Cs2O4S
Molekylvikt (g/mol) 361.87
MDL-nummer MFCD00010959
InChI-nyckel FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
IUPAC-namn dicesium;sulfat
LEDER [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cesium sulfate
Smältpunkt 1,010°C
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,2016
Löslighetsinformation Soluble in water. (1820g/L) at 20°C
Formel vikt 361.87
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.24
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.