missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ cGAS Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody
2085.00 SEK - 4575.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | cGAS |
|---|---|
| Koncentration | 0.5 mg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17753574
|
Invitrogen™
PA5122177 |
20 μL |
2085.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
17743574
![]() |
Invitrogen™
PA5122176 |
100 μL |
4575.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
cGAS (Cyclic GMP-AMP synthase) is a nucleotidyltransferase that catalyzes the formation of cyclic GMP-AMP (cGAMP) from ATP and GTP and plays a key role in innate immunity. Catalysis involves both the formation of 2', 5' phosphodiester linkage at the GpA step and the formation of 3', 5' phosphodiester linkage at the ApG step. This produces c[G(2',5')pA(3'5')p] responses. cGAS also binds cytosolic DNA directly, leading to the activation and synthesis of cGAMP. Then, a second messenger binds to and activates TMEM173/STING thereby triggering type-I interferon production. cGAS is also involved in innate immune sensorship of infection, detection of DNA from bacteria, response to cellular stress, DNA damage, and regulation of cellular senescence.Specifikationer
| cGAS | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q8N884 | |
| 115004 | |
| Recombinant Mab21 Domain Containing Protein 1 (MB21D1), Glu225-Cys405. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| CGAS |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| C6orf150; h-cGAS; MB21D1 | |
| CGAS | |
| IgG | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| Antibody |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel