Läs mer
Charcoal, Technical, ActIVated for Gas Adsorption, 10-18 Mesh, Granular, Fisher Chemical™
Produktkod. 10263610 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10263610
Brand: Fisher Chemical C/4120/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7440-44-0
Molekylformel C
MDL-nummer 133992
Specifikationer
Smältpunkt 3652°C
Färg Black
Förpackning Plastic powder jar
Kvantitet 500 g
Formel vikt 12g/mol
Fysisk form Solid